912638
n-Octylammonium bromide
Sinónimos:
1-Octanamine, Greatcell Solar®, Hydriodide (9CI) octylammonium iodide, NOAB
descripción
Identity by (1H NMR)
Nivel de calidad
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Br-].[N+H3]CCCCCCCC
InChI
1S/C8H19N.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h2-9H2,1H3;1H
Clave InChI
GIDDQKKGAYONOU-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.