912069
Morpholinium bromide
Sinónimos:
MORPHB, Morpholine hydrobromide (8CI,9CI), Morpholine monohydrobromide, Morpholinium bromide
descripción
Identity by (1H NMR)
Nivel de calidad
Formulario
powder
color
white
cadena SMILES
[Br-].[N+H2]1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO.BrH/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H
Clave InChI
BVJOXYJFOYNQRB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)