909599
DHSO crosslinker
Sinónimos:
3,3′-Sulfinyldi(propanehydrazide), Dihydrazide sulfoxide, Mass spectrometry-cleavable crosslinker for studying protein-protein interations
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(CCC(=O)NN)CCC(=O)NN
Clave InChI
XTCXQISMAWBOOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Developing an Acidic Residue Reactive and Sulfoxide-Containing MS-Cleavable Homobifunctional Cross-Linker for Probing Protein–Protein Interactions
Development of a Novel Sulfoxide-Containing MS-Cleavable Homobifunctional Cysteine-Reactive Cross-Linker for Studying Protein–Protein Interactions
Structural dynamics of the human COP9 signalosome revealed by cross-linking mass spectrometry and integrative modeling
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Sulfoxide-containing MS-cleavable cross-linkers capture protein-protein interactions in native cellular environments, aiding PPI identification.
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Elegir el reticulante adecuado para su investigación bioquímica o de bioconjugación puede constituir todo un reto. Nuestra guía de selección puede ayudarle a encontrar el encaje perfecto para sus aplicaciones.