Merck
908665
Sigma-Aldrich
Acryloxyethyl thiocarbamoyl rhodamine B
Sinónimos:
Fluorescent monomer, Rhodamine B
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H38N3O6SCl
Peso molecular:
652.20
Código UNSPSC:
12352116
Formulario
(powder with shiny flecks)
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
brown
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acryloxyethyl thiocarbamoyl rhodamine B is a fluorescent monomer for synthesizing fluorescent polymers. Fluorescent polymers are especially useful in the preparation of fluorescent microspheres or nanoparticles, for bioimaging or drug delivery research.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fluorescent and chemico-fluorescent responsive polymers from dithiomaleimide and dibromomaleimide functional monomers.
Robin M P et al.
Chemical Science, 5, 2717-2717 (2014)
Elution of Labile Fluorescent Dye from Nanoparticles during Biological Use.
Tenuta T, et al.
PLoS ONE (2011)
Fluorescent and chemico-fluorescent responsive polymers from dithiomaleimide and dibromomaleimide functional monomers.
Robin M P et al.
Chemical Science, 5, 2717-2723 (2014)