Merck
90502
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine
95%
Seleccione un Tamaño
10 ML
US$ 50,50
50 ML
US$ 219,00
US$ 50,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
US$ 50,50
50 ML
US$ 219,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H24N2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.35
Beilstein:
2805827
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 50,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥94.0% (GC)
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.539
densidad
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCC(C)Nc1ccc(NC(C)CC)cc1
InChI
1S/C14H24N2/c1-5-11(3)15-13-7-9-14(10-8-13)16-12(4)6-2/h7-12,15-16H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
FSWDLYNGJBGFJH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)