Saltar a
F3301
Factor Xa chromogenic substrate
chromogenic, ≥90% (HPLC), solid
Sinónimos:
CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 916,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
US$ 916,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Factor Xa chromogenic substrate, solid
assay
≥90% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
mol wt
apparent mol wt 622.7
solubility
methanol: water (1:9): 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
KM for human factor Xa is ~0.8mM
Application
Factor Xa chromogenic substrate has been used in factor Xa protease assay for placenta organelle protein and Prospirobolus joannsi.
Biochem/physiol Actions
Factor Xa chromogenic substrate contains peptide sequence Bz-Ile-Glu-Gly-Arg-pNA. Factor Xa mediates the release of p-NA chromogen post hydrolysis of substrate which is measurable photometrically.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T3068H6660T2943
description
solid
description
≥90% (HPLC), solid
description
-
description
≥95% (HPLC), solid
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
methanol: water (1:9): 25 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: soluble
solubility
methanol: water (1:9): 25 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
apparent mol wt 622.7
mol wt
-
mol wt
2016
mol wt
apparent mol wt 658.9
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)