Merck
904503
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol-2,3,4-13C3 17-undecanoate solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 1.790,00
US$ 1.790,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 1.790,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C26H44O3
Peso molecular:
443.64
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.24
US$ 1.790,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solution
concentración
100 μg/mL in methanol
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
C[C@@]12[C@@H](OC(CCCCCCCCCC)=O)CCC1C3CCC4=C(C=[13CH][13C](O)=[13CH]4)C3CC2
Clave InChI
TXHUMRBWIWWBGW-INAOXLIUSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)