Merck
903876
Sigma-Aldrich
Glycochenodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 807,00
US$ 807,00
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 807,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26D4H37NO8SNa2
Peso molecular:
577.67
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
US$ 807,00
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Solicitar más información
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](C1)C(C2[C@]([C@@H]([C@H](C)CCC(NCC(O[Na])=O)=O)CC2)(C)CC3)C3[C@]4(C)[C@@]1([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)