Merck
903663
Sigma-Aldrich
t-BuDavePhos Pd G4
Sinónimos:
t-BuDavePhos G4 Palladacycle, t-BuDavePhos Palladacycle
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 222,00
US$ 222,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 222,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H47N2O3PPdS
Número de CAS:
Peso molecular:
725.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
US$ 222,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder or crystals
Características
generation 4
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
grupo funcional
phosphine
Descripción general
tBuDavePhos Pd G4 is a fourth generation (G4) Buchwald precatalyst. It is air, moisture and thermally-stable and is highly soluble in a wide range of common organic solvents. It has long life in solutions. tBuDavePhos Pd G4 is an excellent reagent for palladium catalyzed cross-coupling reactions. Some of its unique features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
Aplicación
tBuDavePhos Pd G4 will be used for a variety of C-C and C-N cross-coupling reactions.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.