Merck
903655
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexyl-2-norbornene
Sinónimos:
1-Cyclohexylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H20
Número de CAS:
Peso molecular:
176.30
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Aplicación
1-Cyclohexyl-2-norbornene is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for us in norbornene/palladium catalysis. The catalytic system of 1-Cyclohexyl-2-norbornene, [PdCl(allyl)]2 (683396), and RuPhos (663131) can be used for the site-selective ortho functionalization of aryl iodides.1
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)