Merck
902780
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide solution
5.0 M in hexane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CS2
Número de CAS:
Peso molecular:
76.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
concentración
5.0 M in hexane
índice de refracción
n/D 1.434
densidad
0.832 g/mL
cadena SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Valuable building block offered as a solution in hexane for more convenient handling.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<-22.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< -30.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)