901719
Benzyl (S)-2-(5-bromo-1H-indole-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Sinónimos:
Aryl halide chemistry informer library compound X5
Formulario
powder or crystals
mp
191 °C
cadena SMILES
Brc1cc2c([nH]cc2C(=O)[C@H]3N(CCC3)C(=O)OCc4ccccc4)cc1
InChI
1S/C21H19BrN2O3/c22-15-8-9-18-16(11-15)17(12-23-18)20(25)19-7-4-10-24(19)21(26)27-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,8-9,11-12,19,23H,4,7,10,13H2/t19-/m0/s1
Clave InChI
CWHKVBJSRGJFFN-IBGZPJMESA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Precaución
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)