Merck
901603
Sigma-Aldrich
Bromoacetic acid solution
1 M in dichloromethane
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
138.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
liquid
concentración
1 M in dichloromethane
índice de refracción
n/D 1.4295
densidad
1.3429 g/mL
cadena SMILES
BrCC(O)=O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Clave InChI
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)