Merck
901252
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline hydrochloride
≥98%
Sinónimos:
2,6-Dimethylbenzenamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 55,50
5 G
US$ 151,00
US$ 55,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 55,50
5 G
US$ 151,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
157.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
US$ 55,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder or crystals
mp
275 °C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H3]c1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H
Clave InChI
QNWMFJDRMZWZNN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,6-Dimethylaniline hydrochloride may be used in the preparation of 2,6-dimethylphenyl isocyanate via phosgenation. This product was previously listed as CDS000447.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Urea dissociation. Measure of steric hindrance in secondary amines.
Stowell JC and Padegimas SJ.
The Journal of Organic Chemistry, 39 (16), 2448-2449 (1974)