901250
2-(Pyridin-2-yl)quinolin-8-amine dihydrochloride
Sinónimos:
PAQ directing group
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)