Merck
901016
Sigma-Aldrich
1-Propyl-2,3-dimethyl-imidazolium iodide Solarpur®
Sinónimos:
1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium iodide, DMPII, PMMIM I
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15N2I
Número de CAS:
Peso molecular:
266.12
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
disponibilidad
available only in USA
InChI
1S/C8H15N2.HI/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;/h6-7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
ISHFYECQSXFODS-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Solarpur® electrolyte components for DSSC applications meet the highest purity standards regarding water and other impurities required for this technology.
Información legal
Solarpur® is a trademark of EMD Performance Materials Corp.
Solarpur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.