Merck
541710
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 109,00
US$ 109,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 109,00
About This Item
Fórmula lineal:
(F3C)2C(C6H3(NH2)OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
366.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 109,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
245-248 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1cc(ccc1O)C(c2ccc(O)c(N)c2)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12F6N2O2/c16-14(17,18)13(15(19,20)21,7-1-3-11(24)9(22)5-7)8-2-4-12(25)10(23)6-8/h1-6,24-25H,22-23H2
Clave InChI
MSTZGVRUOMBULC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, also referred to as 4,4′-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2,2-propanediyl)bis(2-aminophenol), is an aromatic diamine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yang-Yen Yu et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-10)
High-transparency soluble polyimide with COOH and fluorine functional groups and TiO2-SiO2 composite inorganic nanoparticles with high dielectric constants were synthesized in this study. The polyimide and inorganic composite nanoparticles were further applied in the preparation of organic-inorganic hybrid high dielectric