Merck
901002
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, multi-walled
flake of bundled CNTs, >95% carbon basis, O.D. × L 10-40 nm × 0.5-1.5 mm
Sinónimos:
MWCNT, MWNT, Multiwall carbon nanotube
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 243,00
US$ 243,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 243,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 243,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
>95% carbon basis
D.E. × L
10-40 nm × 0.5-1.5 mm
mp
3652-3697 °C (lit.)
densidad
~2.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[C]
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This carbon nanotube flakes are millimetre-scale multi-walled carbon nanotube bundles. Crystal quality of CNT is examined by Raman scattering measurement. Intensity ratio of G-peak (1580 cm-1) and D-peak (1350 cm-1) represents quality of graphitization of carbon materials. G/D of the CNT is ∼3, showing high crystal quality.
Nota de preparación
Chemical Vapor Deposition (CVD) Method
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Questions
  1. how is this material sold? Is it on a sheet of specific size -square or rectangle - or is it in liquid form and applied to a surface with a brush or putty knife?
    1 answer
    1. This product may be in the form of a powder, crystals, flakes, fibers, or chunk(s). The specific form is reported in the Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/901002#product-documentation