900989
1,3,5-Phenyltriboronic acid, tris(pinacol) ester
≥97%
Sinónimos:
1,3,5-Tris(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥97%
form
powder or crystals
mp
286-287 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CC(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)=CC(B4OC(C)(C)C(C)(C)O4)=C2
InChI
1S/C24H39B3O6/c1-19(2)20(3,4)29-25(28-19)16-13-17(26-30-21(5,6)22(7,8)31-26)15-18(14-16)27-32-23(9,10)24(11,12)33-27/h13-15H,1-12H3
InChI key
VKOLBYNBPONPAE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c