Merck
900962
Sigma-Aldrich
N2300
About This Item
Fórmula lineal:
(C54H72N2O4S2)n
Código UNSPSC:
12352200
descripción
Band gap: 1.68 eV
Formulario
solid
mol peso
average Mn 25-50 kDa
color
blue to dark blue
solubilidad
anisole: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
toluene: soluble
xylene: soluble
Energía orbital
HOMO -5.58 eV 
LUMO -3.9 eV 
PDI
1.5‑3.5
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.