Merck
900810
Sigma-Aldrich
O-IDTBR
Sinónimos:
IDTBR-O
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 542,00
100 MG
US$ 863,00
US$ 542,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 542,00
100 MG
US$ 863,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C72H88N6O2S8
Peso molecular:
1326.03
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
US$ 542,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
descripción
Band gap: 1.63 eV
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
solubilidad
organic solvents: soluble
Energía orbital
HOMO -5.51 eV 
LUMO -3.88 eV 
cadena SMILES
S=C(N(CC)C/1=O)SC1=C/C(C2=NSN=C23)=CC=C3C4=CC5=C(S4)C6=CC7=C(C(SC(C8=CC=C(/C=C9SC(N(CC)C\9=O)=S)C%10=NSN=C%108)=C%11)=C%11C7(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC)C=C6C5(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC
InChI
1S/C76H96N6O2S8/c1-7-13-17-21-25-29-33-41-75(42-34-30-26-22-18-14-8-2)57-47-56-58(48-55(57)69-59(75)49-61(87-69)53-39-37-51(65-67(53)79-91-77-65)45-63-71(83)81(11-5)73(85)89-63)76(43-35-31-27-23-19-15-9-3,44-36-32-28-24-20-16-10-4)60-50-62(88-70(56)60)54-
Clave InChI
VUPVAPDLDBEWMY-GFPJCWIKSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Highly efficient and thermally stable fullerene-free organic solar cells based on a small molecule donor and acceptor.
Sachin B, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(42), 16335-16340 (2016)
Artículos
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.