Documentos clave
900529
Sigma-Aldrich
Doped graphene
phosphorus-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Sinónimos:
P-Doped graphene
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 466,00
US$ 466,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 466,00
About This Item
Código UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
US$ 466,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Phosphorus-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Ensayo
≥95%
Nivel de calidad
Formulario
powder
Características
avg. no. of layers 1 ‑ 5
composición
Carbon, 85-95%
Oxygen, <7.5%
Phosphorus, 1.0-3.0%
superficie
>500 m2/g , BET
Descripción general
Typical thickness: 1-5 layers.
Typical size : 0.5-5 μm.
Aplicación
  • Electrocatalyst.
  • Field-effect transistors.
  • Sensors.
  • Lithium ion batteries.
  • Supercapacitors.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Phosphorus-doped graphene nanosheets as efficient metal-free oxygen reduction electrocatalysts.
Li R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(25), 9978-9984 (2013)
Chenzhen Zhang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(35), 4932-4937 (2013-07-19)
We develop a simple and economical thermal annealing method for the synthesis of phosphorus-doped graphene, which exhibits remarkable electrocatalytic activity towards the oxygen reduction reaction and enhances the electrochemical performance as an anode material for lithium ion batteries. The experimental
Artículos
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials