Merck
900385
Sigma-Aldrich
Thymidine-13C10,15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinónimos:
Deoxythymidine 5′-monophosphate-13C10,15N2 disodium salt solution, Thymidylic-13C10,15N2 acid disodium salt solution, dTMP-13C10,15N2 disodium salt solution
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 251,00
10 MG
US$ 1.150,00
25 MG
US$ 2.500,00
US$ 251,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 251,00
10 MG
US$ 1.150,00
25 MG
US$ 2.500,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C10H1315N2Na2O8P
Peso molecular:
378.09
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
US$ 251,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensayo
≥95% (CP)
Formulario
solution
concentración
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+12
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)