Merck
900328
Sigma-Aldrich
Poly(p-dioxanone-co-L-lactide)
viscosity 1.5 dL/g 
Sinónimos:
PDO-PLLA, PDS-PLLA
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(C4H6O3)m(C6H8O4)nCH3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
chips or granules
Nivel de calidad
viscosidad
1.5 dL/g
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Main features of p-dioxanone, glycolide and lactide based copolymers