900160
UV-Vis light curable resin
low viscosity
Sinónimos:
CPS1030 UV-Vis
Formulario
liquid (colorless)
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
viscosidad
59 cP (Brookfield LDTDV-II digital viscometer with size 31 spindle)
temperatura de transición
flash point >110 °C
densidad
1.2 g/mL
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
- Cures rapidly to form a glassy, high modulus material.
- Excellent for use in applications requiring low viscosity, high hardness, and low shrinkage stress.
- Good for some spray coatings requiring no volatile organic compounds (VOCS).
- Non-yellowing.
- Low oxygen inhibition.
- Mechanical properties after curing:
Strength*: 24.6MPa
Elongation*: 6.1%
Tack free**: 25 fpm
*Test resources: Tensile tester, 35 mm gauge length, 1.0 mm thickness, 6.5 mm width.
** Cured under stated intensity. Medium pressure mercury bulb with 320-500 nm filter. Adhesion tests were conducted using a cross hatch tape test on films 0.125 mm thick on glass and PET. Material Data using ASTM D 638-02a.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?