Merck
900001
Sigma-Aldrich
tert-Amylbenzene
≥99%, H2O <100 ppm, acid <200 ppm
Sinónimos:
2-Methyl-2-phenylbutane, tert-Pentylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16
Número de CAS:
Peso molecular:
148.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
battery grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
composición
acid, <200 ppm
H2O, <100 ppm
impurezas
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
CCC(C)(C)C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C11H16/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,4H2,1-3H3
Clave InChI
QHTJSSMHBLGUHV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
The presence of electrolyte additives enhances the performance of lithium ion batteries by improving their thermal stability and ionic conductivity. Additives also reduce the flammability of electrolytes and provide overcharge protection. t-Amyl benzene finds application as additive in lithium ion batteries and its addition in grade would be good expansion of our LIB portfolio.
Información legal
Product of MU Ionic Solutions Corp
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhang S.
Journal of Power Sources, 162, 1379-1379 (2006)
Artículos
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.