Merck
89230
Sigma-Aldrich
α,β-Thujone
technical, ~70% α-thujone basis, ~10% β-thujone basis
Sinónimos:
(−)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
Seleccione un Tamaño
10 ML
US$ 154,00
US$ 154,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 ML
US$ 154,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 154,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical
Formulario
liquid
composición
α-thujone, ~70%
β-thujone, ~10%
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.46
bp
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
Clave InChI
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
Aplicación
α,β-Thujone can be used as a chiral synthon in the total synthesis of (+)-β-cyperone[1] and several bicyclo[3.n.1] alkanone systems.[2]
Nota de preparación
isolated from natural oil of cedar-leaves
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synergistic Catalysis: Metal/Proton?Catalyzed Cyclization of Alkynones Toward Bicyclo [3. n. 1] alkanones.
Zhu S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(32), 9414-9418 (2015)
The chemistry of thujone. III. Thujone as a chiral synthon for the preparation of sesquiterpenes. Synthesis of (+)-β-cyperone.
Kutney J P, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2641-2644 (1980)
Jin-Young Lee et al.
Reproduction (Cambridge, England), 159(6), 745-756 (2020-04-03)
α,β-Thujone is a natural terpenoid found in many medicinal herbs, such as Artemisia absinthium (wormwood), that exhibits antioxidant, anti-diabetic, and anti-tumorigenic effects. α,β-Thujone has numerous functions; it serves as a food ingredient, cosmetic additive, and medicinal remedy. Although the therapeutic