89150
Thorium nitrate hydrate
99% (T), ~4 mol/mol water
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99% (T)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: thorium
Extensión del etiquetado
3.93 kBq/g specific activity
impurezas
~4 mol/mol water
cadena SMILES
O.[Th+4].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/4NO3.H2O.Th/c4*2-1(3)4;;/h;;;;1H2;/q4*-1;;+4
Clave InChI
PRFFJYANKYMDRN-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?