87303
Tetrahexylammonium hydrogensulfate
≥98.0% (T)
Sinónimos:
THAHS, Tetra-n-Hexylammonium Hydrogen Sulfate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (T)
Formulario
crystals
mp
98-100 °C (lit.)
cadena SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-24H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
RULHPTADXJPDSN-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Epoxidation of α,β-unsaturated ketones in a biphasic dichloromethane/water mixture using sodium perborate.[1]
- Transfer hydrogenolysis of aryl bromides by aqueous sodium formate catalyzed by palladium-triphenylphospine.[2]
- Carbonylation of benzylic and allylic bromides to synthesize carboxylic esters.[3]
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?