Yes. As mentioned in the Safety Data Sheet in section 7.2, this product is a hygroscopic material.
252816
Tetrahexylammonium bromide
99%
Sinónimos:
THABr
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
99-100 °C (lit.)
cadena SMILES
[Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- As a hydrogen bond acceptor in the preparation of deep eutectic solvents which can be used for desulfurization and denitrogenation from n-heptane.[1]
- To produce aqueous biphasic system for the heavy metal ions preconcentration.[2]
- As a phase transfer salt to fabricate an optical chemical gas-sensor.[3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
is it hygroscopic material please let us know
1 answer-