Merck
86849
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium acetate
technical, ≥90% (T)
Sinónimos:
TBAAc
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 207,00
50 G
US$ 639,00
US$ 207,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 207,00
50 G
US$ 639,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCOCH3)
Número de CAS:
Peso molecular:
301.51
Beilstein:
3599376
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 207,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (T)
Formulario
powder
mp
95-98 °C (lit.)
cadena SMILES
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Tetrabutylammonium acetate is an effective alternative for sodium acetate (NaOAc) due to its good solubility in organic solvents.[1]
Aplicación
Tetrabutylammonium acetate (TBAAc) is a good source of nucleophilic acetate ion for SN2 substitution reactions. It is commonly used to displace sulfonates and allylic halides to get corresponding acetates.[1][2] Additionally, TBAAc can also be used as a mild, soluble base in Sonogashira reaction[3] and Heck arylation.[4]
Otras notas
Reagent for the epimerization of hydroxyl groups[5][5]; base-molten salt for directing Heck-type reactions[6][7][8]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pd nanoparticle catalyzed Heck arylation of 1, 1-disubstituted alkenes in ionic liquids. Study on factors affecting the regioselectivity of the coupling process.
Calo V, et al.
Organometallics, 22(21), 4193-4197 (2003)
T. Jeffery, M. David
Tetrahedron Letters, 39, 5751-5751 (1998)
Ligand-, copper-, and amine-free Sonogashira reaction of aryl iodides and bromides with terminal alkynes.
Urgaonkar S and Verkade JG
The Journal of Organic Chemistry, 69(17), 5752-5755 (2004)
Tetrabutylammonium Acetate.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Secondary deuterium kinetic isotope effects and the intervention of nonclassical ions in the solvolysis of exo-norborn-2-yl bromobenzene-p-sulfonate.
Maskill H,
Journal of the American Chemical Society, 98(26), 8482-8485 (1976)