Documentos clave
86334
Sigma-Aldrich
TentaGel HL-NH2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Sinónimos:
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
Seleccione un Tamaño
2.5 G
US$ 304,00
US$ 304,00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2.5 G
US$ 304,00
About This Item
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 304,00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
product line
TentaGel
Quality Level
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.40 mmol/g loading
particle size
~110 μm
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)