Merck
860263
Sigma-Aldrich
Methyl α-D-mannopyranoside
99%
Sinónimos:
α-Methyl D-mannoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Beilstein:
81566
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]22/D +79.4°, c = 1 in H2O
mp
193-196 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1
Clave InChI
HOVAGTYPODGVJG-VEIUFWFVSA-N
Aplicación
Used to reduce Con A binding to lymphocyte surface in culture.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E C Snow et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 124(2), 739-744 (1980-02-01)
The ability of insulin to influence the responsiveness of murine T lymphocytes in a culture system containing a serum substitute was documented. The presence of insulin was found to enhance the concanavalin A (Con A) reactivity of the lymphocytes. Once