Merck
856126
Sigma-Aldrich
Methyl O-methylpodocarpate
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 1.040,00
US$ 1.040,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 1.040,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H26O3
Número de CAS:
Peso molecular:
302.41
Número CE:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 1.040,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
129-131 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)[C@@]1(C)CCC[C@@]2(C)C1CCc3ccc(OC)cc23
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-10-5-11-19(2,17(20)22-4)16(18)9-7-13-6-8-14(21-3)12-15(13)18/h6,8,12,16H,5,7,9-11H2,1-4H3/t16-,18-,19+/m1/s1
Clave InChI
BSKWXDWRTACMCC-QRQLOZEOSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)