Merck
855553
Sigma-Aldrich
β-Carotene
95%
Sinónimos:
trans-β-Carotene, Provitamin A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H56
Número de CAS:
Peso molecular:
536.87
Beilstein:
1917416
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
95%
mp
178-179 °C (lit.)
λmáx.
450 nm
478 nm (2nd)
cadena SMILES
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C(C)(C)CCC1
Aplicación
Provitamin A1. Antioxidant in biological systems.[1]
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
R Zamora et al.
The Journal of nutrition, 121(1), 50-56 (1991-01-01)
Five groups of five weanling rats were each fed a Torula yeast-based diet either unsupplemented or supplemented with 30 mg beta-carotene/kg, 30 IU vitamin E/kg, 1 mg selenium/kg or 30 mg coenzyme Q10/kg. Elevated levels of plasma aspartate aminotransferase and