Merck
85271
Sigma-Aldrich
Silver perchlorate hydrate
≥96.0% (calc. based on dry substance, AT)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
AgClO4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
207.32 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
≥96.0% (calc. based on dry substance, AT)
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
impurezas
≤12% water
cadena SMILES
O.[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4.H2O/c;2-1(3,4)5;/h;(H,2,3,4,5);1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)