Merck
850624
Sigma-Aldrich
Hydantoin-5-acetic acid
98%
Sinónimos:
2,4-Dioxoimidazolidine-5-acetic acid, 5-Hydantoinacetic acid, DL-5-(Carboxymethyl)hydantoin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
158.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
214-215 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)CC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O4/c8-3(9)1-2-4(10)7-5(11)6-2/h2H,1H2,(H,8,9)(H2,6,7,10,11)
Clave InChI
DQQLZADYSWBCOX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Nonfolate compounds as antiparasitic agents inhibiting pteridine reductase
  • 2,4-Azolidinedione-acetic acid derivatives as anticancer agents
  • Anti-inflammatory and analgesic drugs
  • Amides via polystyrene-supported N-hydroxybenxotriazole resin
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marta Chylińska et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-23)
Current demand for new protective materials ensuring sterility is systematically growing. The purpose of this work was the synthesis of the biocidal N-halamine hydantoin-containing chitosan (CS-CMH-Cl) and characterization of its properties. The functionalization of the chitosan by 5-hydantoinacetic acid substitution