Merck
392383
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 88,90
US$ 88,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 88,90
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
219.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 88,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
211-215 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
ZQQSRVPOAHYHEL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid is a halogen substituted benzoic acid.
Aplicación
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid may be used in the synthesis of biaryl intermediates by palladium-mediated coupling with various aryl boronic acids.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jun Yong Choi et al.
ACS medicinal chemistry letters, 5(4), 434-439 (2014-06-06)
Sterol 14α-demethylase (CYP51) is an important therapeutic target for fungal and parasitic infections due to its key role in the biosynthesis of ergosterol, an essential component of the cell membranes of these pathogenic organisms. We report the development of potent