Merck
83885
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Sinónimos:
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 264,00
5 G
US$ 678,00
US$ 264,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 264,00
5 G
US$ 678,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
US$ 264,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
~1.1 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
Aplicación
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a Rink amide linker attached to aminomethylpolystyrene resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Otras notas
Review[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tetrahedron, 53, 5643-5643 (1997)
P.H.H. Hermkens et al.
Tetrahedron, 52, 4527-4527 (1996)