Merck
524298
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 521,00
US$ 521,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 521,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
US$ 521,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.4-0.6 mmol/g N loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
amine
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)