82164
4-(tert-Butyloxy)benzaldehyde
>97.0%
About This Item
Productos recomendados
assay
>97.0%
form
liquid
impurities
≤2% free acid
color
clear yellow-green
refractive index
n20/D 1.534
density
1.023 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)13-10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChI key
VWSFZYXXQDKXKQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?