808202
Zinc oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 10 cP, work function -3.9eV
Sinónimos:
Avantama N-11-Jet, Nanograde N-11-Jet, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink, zinc oxide dispersion, zinc oxide suspension
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dispersion
concentración
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol and propylene glycol)
función de trabajo
-3.7--4.1 eV
tamaño de partícula
8-16 nm
viscosidad
8-14 cP
Aplicación
Nota de preparación
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and(optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at >120°C.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.