Merck
806730
Sigma-Aldrich
Modified bovine gelatin type B-PEG-Cys
0.2 μm filtered
Sinónimos:
Gelatin-Cys, Gelatin-PEG-Cys
About This Item
Fórmula lineal:
(C37H59O11N12)n (C2H4O)nC3H6ONS
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Formulario
flakes
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)