806382
Poly(N-isopropylacrylamide)
carboxylic acid terminated
Sinónimos:
NIPAM polymer, PNIPAM, functionalized polyNIPAM
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
mol peso
average Mw 10,000
PDI
<1.3
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)