805718
Poly(L-lactide-block-acrylic acid)
PLLA Mn 4,500, PAA Mn 18,000
Sinónimos:
PLLA-PAA, PLLA-b-PAA
About This Item
Productos recomendados
form
powder
mol wt
PAA Mn 18,000
PLLA Mn 4,500
PDI
<1.3
storage temp.
2-8°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.