Documentos clave
798495
Sigma-Aldrich
Titanium dioxide
22 nm, nanocrystalline colloidal paste for transparent film, >95% (anatase (XRD))
Sinónimos:
Nanocrystalline TiO2, TiO2 paste, Titania paste
About This Item
Fórmula lineal:
TiO2
Código UNSPSC:
12352302
descripción
Metals purity: ≤ 11 ppm Fe, Na and K (ICP)
Rheology at shear rate: 0.428 at 1000cm-1 (Pa.s)
Rheology at shear rate: 1850 at 0.01 cm-1 (Pa.s)
Ensayo
>95% (anatase (XRD))
Formulario
paste (nanocrystalline colloid)
concentración
16 wt. %
tamaño de partícula
22 nm
22-25 nm (BET)
tamaño de poro
21-22 nm average pore size (BET)
60-65 % porosity (BET)
pH
<1
conductividad
96.4 mS/cm
Aplicación
Titanium dioxide (TiO2) is used in the creation of photoelectrodes for the production of dye sensitized perovskite and other solid state solar cells. Our TiO2 pastes allow deposition of titania films with large surface to volume ratio. Select transparent TiO2 paste for applications that require a transparent sintered titania film and use opaque TiO2 paste for applications that do not require transparency. The opaque TiO2 paste contains larger scattering TiO2 particles.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)