Merck
798126
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-block-acrylic acid)
Mn PDLLA:PAA 5,000:18,000, PDI <1.3
Sinónimos:
PDLLA -b-PAA 5kDa, PLA-PAA, Polylactide-block-polyacrylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C13H25S3(C3H4O2)xC6H9NO(C3H4O2)yH
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
mol peso
PAA Mn 18,000
PDLLA Mn 5,000
PDI
<1.3
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
This diblock copolymer can be used to self-assemble into a drug delivery vehicle. This particular block ratio and molecular weight forms spherical micelles.
Información legal
Sold for research purposes only: See sigma-aldrich.com/raftlicense Patents: WO98/01478, WO99/311444.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.