Merck
797685
Sigma-Aldrich
ADIBO-PEG4-acid
90% (HPLC)
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 938,00
US$ 938,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 938,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H36N2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
552.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 938,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
90% (HPLC)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C30H36N2O8/c33-28(31-14-16-38-18-20-40-22-21-39-19-17-37-15-13-30(35)36)11-12-29(34)32-23-26-7-2-1-5-24(26)9-10-25-6-3-4-8-27(25)32/h1-8H,11-23H2,(H,31,33)(H,35,36)
Clave InChI
LKSAMQQFMTVPKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acid functionalized cyclooctyne derivative. Cyclooctynes are useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions. This dibenzocyclooctyne will react with azide functionalized compounds or biomolecules without the need for a Cu(I) catalyst to result in a stable triazole linkage. The PEG spacer adds hydrophilicity to the product to decrease aggregation.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)