Merck
797022
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate hydrate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17F2NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
253.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
102-107 °C
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
O.CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(F)(F)C1
InChI
1S/C10H15F2NO3.H2O/c1-9(2,3)16-8(15)13-5-4-7(14)10(11,12)6-13;/h4-6H2,1-3H3;1H2
Clave InChI
IEESRSKOIOREKD-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Contenido relacionado
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.