Merck
79625
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylphosphoramic dichloride
≥98.0% (AT)
Sinónimos:
DMPADC, Dimethylamidophosphoric dichloride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NP(O)Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.95
Beilstein:
969956
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (AT)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.464
bp
77-79 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.362 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
phosphoramide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C2H6Cl2NOP/c1-5(2)7(3,4)6/h1-2H3
Clave InChI
YNHXBEVSSILHPI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N,N-Dimethylphosphoramic dichloride can be used as a reagent:
  • For the activation of carboxylic acids.[1][2]
  • To prepare functionalized β-lactams by reacting with acetic acids and imines.[2]
  • To synthesize phosphoramidic esters by reacting with alcohols in the presence of a base catalyst.[3]
  • To prepare [1,2,4]triazolo[4,3-c][1,3,5,2]triazaphosphinine-5-oxide derivatives by reacting with N-alkyl/aryl-N′-(4H-1,2,4-triazol-3-yl) amidines in the presence of triethylamine.[4]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
A solid supported, rapid and mild synthesis of CWC related phosphoramidates
Shakya P, et al.
Catalysis Communications, 6, 669-673 (2005)
H.J. Liu et al.
Tetrahedron Letters, 4461-4461 (1978)
A new route to [1, 2, 4] triazolo [4, 3-c][1, 3, 5, 2] triazaphosphinine-5-oxides: reactivity of N-alkyl/aryl-n'-(4h-1, 2, 4-triazol-3-yl) amidines with N, N-dimethylphosphoramic dichloride
Hajr A and Marzouki L
Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 34, 157-161 (2020)
Convenient procedures for esterification of carboxylic acids
Hsing-Jang L, et al.
Tetrahedron Letters, 19, 4461-4464 (1978)
F.P. Cossio et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1945-1945 (1987)